Learn More
Acide 5-isopropyl-2-méthoxybenzèneboronique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11338436
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11338436 1 g 1g
11348436 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11338436 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17460.03
 Article restreint
Expédition estimée: 12-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 216393-63-4 | C10H15BO3 | 194.037 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 216393-63-4
Formule moléculaire C10H15BO3
Poids moléculaire (g/mol) 194.037
Numéro MDL MFCD01318154
Clé InChI UTKAEAGLVJFBMK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-isopropyl-2-methoxyphenylboronic acid, 5-isopropyl-2-methoxyphenyl boronic acid, 5-isopropyl-2-methoxybenzeneboronic acid, boronic acid, 2-methoxy-5-1-methylethyl phenyl, 2-methoxy-5-propan-2-ylphenyl boronic acid, 2-methoxy-5-1-methylethyl phenyl boronic acid, 2-methoxy-5-propan-2-yl phenyl boronic acid, acmc-1cp8q, 2-methoxy-5-propan-2-yl-phenyl boronic acid, 5-isopropyl-2-methoxyphenyl boronicacid
CID PubChem 4589190
Nom IUPAC acide (2-méthoxy-5-propan-2-ylphényl)boronique
SMILES B(C1=C(C=CC(=C1)C(C)C)OC)(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Isopropyl-2-methoxybenzeneboronic acid
Point de fusion 85°C to 87°C
Quantité 1 g
Beilstein 9193266
Poids de la formule 194.04
Pourcentage de pureté ≥98%