Learn More
(5-Isopropyl-2-methoxyphenyl)boronic acid, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31070651
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31070651 1 g
31058035 250 mg
31062533 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31070651 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD122601g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau (5-Isopropyl-2-methoxyphenyl)boronic acid
CAS 216393-63-4
Formule moléculaire C10H15BO3
Numéro MDL MFCD01318154
Quantité 1 g
SMILES COC1=C(C=C(C=C1)C(C)C)B(O)O
Poids moléculaire (g/mol) 194.04
Pourcentage de pureté 98%