Learn More
5-Isopropyl-3[4-(4-aminobenzyl)phényl]hydantoïne, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Isopropyl-3[4-(4-aminobenzyl)phenyl]hydantoin |
| CAS | 264285-90-7 |
| Formule moléculaire | C19 H21 N3 O2 |
| Quantité | 10 mg |
| Synonyme | 3-[4-[(4-Aminophenyl)methyl]phenyl]-5-(1-methylethyl)-2,4-imidazolidinedione |
| Formule InChI | InChI=1S/C19H21N3O2/c1-12(2)17-18(23)22(19(24)21-17)16-9-5-14(6-10-16)11-13-3-7-15(20)8-4-13/h3-10,12,17H,11,20H2,1-2H3,(H,21,24) |
| SMILES | CC(C)C1NC(=O)N(C1=O)c2ccc(Cc3ccc(N)cc3)cc2 |
| Nom IUPAC | 3-[4-[(4-aminophényl)méthyl]phényl]-5-propan-2-ylimidazolidine-2,4-dione |
| Poids moléculaire (g/mol) | 323.389 |
| Poids de la formule | 323.163 |