Learn More
5-Isopropyl-m-xylene (~85%), TRC
Code produit 30406829
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30406829 500 mg -
30402776 2.5 g 2.50g
30401559 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30406829 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCI874653500MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4706-90-5
Formule moléculaire C11H16
Poids moléculaire (g/mol) 148.24
Nom IUPAC 1,3-dimethyl-5-propan-2-ylbenzene
SMILES CC(C)c1cc(C)cc(C)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Isopropyl-m-xylene
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C11H16/c1-8(2)11-6-9(3)5-10(4)7-11/h5-8H,1-4H3
Poids de la formule 148.1252