Learn More
Solution volumétrique analytique d’arsenic de sodium (AVL) 5 M (5 N), Reagecon
Tous les produits Reagecon Produits
Description
- Testé par la méthode d’essai certifiée ISO 17025
- Testé à ± 0,1 %
- Peut être utilisé pour les titrations manuelles ou pour les titrations automatiques plus courantes
Spécification
Spécification
| Concentration | 5 M |
| Numéro UN | 1824 |
| Quantité | 5 L |
| Conditionnement | Jerrycan en PEHD |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- SODIUM HYDROXIDE 5.0N (5.0M)
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: sodium hydroxide