Learn More
(5-Mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)acide acétique, 96 %
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (5-Mercapto-1,3,4-thiadiazol-2-ylthio)acetic acid |
| Point de fusion | 165°C to 169°C |
| Quantité | 5 g |
| Poids de la formule | 208.28 |
| Pourcentage de pureté | 96% |