Learn More
5-Mercapto-1-méthyltétrazole, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11424407
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11424407 25 g 25g
11414407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11424407 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20443.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    118.32€
    101.65€ / 25g
    Économisez 16.67€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 13183-79-4 | C2H4N4S | 116.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13183-79-4
Formule moléculaire C2H4N4S
Poids moléculaire (g/mol) 116.14
Numéro MDL MFCD00037317
Clé InChI XOHZHMUQBFJTNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-mercapto-1-methyltetrazole, 1-methyl-5-mercaptotetrazole, 1-methyl-1h-tetrazole-5-thiol, 1-n-methyl-5-thiotetrazole, 1-methyltetrazole-5-thiol, n-methyltetrazolethiol, 1-methyl-5-tetrazolethione, 1-methyl-5-mercapto-1h-tetrazole, 1-methyl-5-mercapto-1,2,3,4-tetrazole, 5h-tetrazole-5-thione, 1,2-dihydro-1-methyl
CID PubChem 2723772
Nom IUPAC 1-methyl-2,5-dihydro-1H-1,2,3,4-tetrazole-5-thione
SMILES CN1NN=NC1=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Mercapto-1-methyltetrazole
Point de fusion 125°C to 128°C
Quantité 25 g
Poids de la formule 116.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Crystals or Powder or Crystalline Powder