Learn More
5-méthoxy-1-indanone, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 5-Methoxy-1-indanone |
| Point de fusion | 108°C to 110°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1282137 |
| Poids de la formule | 162.19 |
| Pourcentage de pureté | 98% |