Learn More
5-méthoxy-1-tétralone, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11348156
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11348156 5 g 5g
11338156 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11348156 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L15129.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 33892-75-0 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 33892-75-0
Formule moléculaire C11H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.215
Numéro MDL MFCD00001692
Clé InChI BRCPWISABURVIH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methoxy-1-tetralone, 5-methoxy-3,4-dihydronaphthalenone, 5-methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro-5-methoxy, 5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, alpha-tetralone, 5-methoxy, 3,4-dihydro-5-methoxy-1 2h-naphthalenone, 5-methoxy-2,3,4-trihydronaphthalen-1-one, 5-methoxytetralone, pubchem17899
CID PubChem 36620
Nom IUPAC 5-méthoxy-3,4-dihydro-2H-naphtalén-1-one
SMILES COC1=CC=CC2=C1CCCC2=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxy-1-tetralone
Point de fusion 86°C to 91°C
Point d’ébullition 160°C to 162°C (7 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 2047383
Poids de la formule 176.22
Pourcentage de pureté 97%