Learn More
5-méthoxy-2-mercaptobenzimidazole, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10784543 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10784543 5 g Flacon en verre 5g
10792861 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10784543 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 275370050
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 37052-78-1 | C8H8N2OS | 180.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 37052-78-1
Formule moléculaire C8H8N2OS
Poids moléculaire (g/mol) 180.23
Numéro MDL MFCD00134581
Clé InChI KOFBRZWVWJCLGM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methoxy-2-mercaptobenzimidazole, 2-mercapto-5-methoxybenzimidazole, 5-methoxy-1h-benzo d imidazole-2-thiol, 5-methoxy-2-benzimidazolethiol, 5-methoxy-1h-benzimidazole-2-thiol, 5-methoxy-1h-1,3-benzodiazole-2-thiol, 2-mercapto-5-methoxy-1h-benzimidazole, 5-methoxy-1h-benzoimidazole-2-thiol, 1,3-dihydro-5-methoxy-2h-benzimidazole-2-thione, 5-methoxybenzimidazole-2-thiol
CID PubChem 665603
Nom IUPAC 5-méthoxy-1,3-dihydrobenzimidazole-2-thione
SMILES COC1=CC=C2NC(=S)NC2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxy-2-mercaptobenzimidazole
Note relative au nom 99+%
Absorbance (1% soln. in methanol) (1 cm cell) no other absorption observed from 360 to 600nm, (1% soln. in methanol) (1 cm cell) no other absorption observed from 360 to 600nm at 0nm, 0.4 max. at 360nm
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 255°C to 262°C
Couleur Marron-jaune à blanc
Perte à la dessiccation 0.5% max.
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in sodium hydroxide solution
Poids de la formule 180.23
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre