Learn More
5-Methoxy-2-mercaptobenzimidazole, TRC
Code produit 30010347
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010347 5 g 5g
30003676 10 g 10g
17984695 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010347 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2627605G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 37052-78-1
Formule moléculaire C8 H8 N2 O S
Poids moléculaire (g/mol) 180.23
Synonyme 5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol, Esomeprazole Magnesium Trihydrate Imp. A (EP), Omeprazole Imp. A (EP), 2H-Benzimidazole-2-thione, 1,3-dihydro-5-methoxy- (9CI, ACI), 1,3-Dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione (ACI), 1,3-Dihydro-5-methoxybenzimidazole-2-thione, 2-Mercapto-5-methoxy-1H-benzimidazole, 2-Mercapto-5-methoxybenzimidazole, 2-Thio-5-methoxy-1H-benzimidazole, 5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2(3H)-thione, 5-Methoxy-1H-benzoimidazole-2-thiol, 5-Methoxy-2-benzimidazolethiol, 5-Methoxy-2-mercapto-1H-benzimidazole, 5-Methoxy-2-mercaptobenzimidazole
Nom IUPAC 5-méthoxy-1H-benzimidazole-2-thiol
SMILES COc1ccc2[nH]c(S)nc2c1
Especificaciones
Nom chimique ou matériau 5-Methoxy-1H-benzimidazole-2-thiol
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H8N2OS/c1-11-5-2-3-6-7(4-5)10-8(12)9-6/h2-4H,1H3,(H2,9,10,12)
Poids de la formule 180.0357
Pourcentage de pureté >95%
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.