Learn More
5-Méthoxy-2-méthylaniline, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496648
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496648 1 g 1g
15406658 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496648 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H60177.03
 Article restreint
Expédition estimée: 24-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 50868-72-9 | C8H11NO | 137.18 g/mol
5-Methoxy-2-methylaniline was used in the preparation of N-(5-methoxy-2-methylphenyl)acetamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5-Methoxy-2-méthylaniline a été utilisé dans la préparation du N-(5-méthoxy-2-méthylphényl)acétamide.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50868-72-9
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Numéro MDL MFCD00075057
Clé InChI RPJXLEZOFUNGNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methoxy-o-toluidine, 2-amino-4-methoxytoluene, benzenamine, 5-methoxy-2-methyl, 5-methoxy-2-methylbenzenamine, 2-methyl-5-ethoxyaniline, 5-methoxy-2-methylphenylamine, 6-methyl-m-anisidine, 3-amino-4-methylanisole 5-methoxy-2-methylaniline, pubchem19827, acmc-1awic
CID PubChem 99500
Nom IUPAC 5-methoxy-2-methylaniline
SMILES COC1=CC=C(C)C(N)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxy-2-methylaniline
Point de fusion 43°C to 46°C
Point d’éclair 113°C (235°F)
Quantité 1 g
Numéro UN UN2811
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 97%