Learn More
5-méthoxy-2-méthylaniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10516694 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10516694 5 g Flacon en verre 5g
10693225 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10516694 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 398240050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 50868-72-9
Formule moléculaire C8H11NO
Poids moléculaire (g/mol) 137.18
Numéro MDL MFCD00075057
Clé InChI RPJXLEZOFUNGNZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methoxy-o-toluidine, 2-amino-4-methoxytoluene, benzenamine, 5-methoxy-2-methyl, 5-methoxy-2-methylbenzenamine, 2-methyl-5-ethoxyaniline, 5-methoxy-2-methylphenylamine, 6-methyl-m-anisidine, 3-amino-4-methylanisole 5-methoxy-2-methylaniline, pubchem19827, acmc-1awic
CID PubChem 99500
Nom IUPAC 5-méthoxy-2-méthylaniline
SMILES COC1=CC=C(C)C(N)=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxy-2-methylaniline
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 43°C to 46°C
Couleur Blanc à jaune
Point d’éclair 113°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3OC6H3(CH3)NH2
Quantité 5 g
Poids de la formule 137.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Methoxy-2-methylaniline
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO– À des fins de recherche uniquement