Learn More
5-Méthoxy-2-méthylaniline, TRC
Code produit 30137921
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137921 5 g 5g
30136465 10 g 10g
30009248 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137921 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM3367955G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50868-72-9
Formule moléculaire C8 H11 N O
Poids moléculaire (g/mol) 137.179
Synonyme 5-Methoxy-2-methylbenzenamine, 2-Methyl-5-methoxyaniline, 3-Amino-4-methylanisole, 3-Methoxy-6-methylaniline, 5-Methoxy-2-methylaniline;
Nom IUPAC 5-méthoxy-2-méthyl-aniline
SMILES COc1ccc(C)c(N)c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxy-2-methylaniline
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C8H11NO/c1-6-3-4-7(10-2)5-8(6)9/h3-5H,9H2,1-2H3
Poids de la formule 137.0841