Learn More
5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11420537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11420537 1 g 1g
11430537 5 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11420537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22411.03
 Article restreint
Expédition estimée: 21-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 2946-17-0 | C9H9NOSe | 226.148 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2946-17-0
Formule moléculaire C9H9NOSe
Poids moléculaire (g/mol) 226.148
Numéro MDL MFCD00005558
Clé InChI LVIYTMFDCXRSDL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methoxy-2-methylbenzoselenazole, benzoselenazole, 5-methoxy-2-methyl, 5-methoxy-2-methylbenzselenazole, 2-methyl-5-methoxybenzoselenazole, 5-methoxy-2-methylbenzo d 1,3-selenazole, #, 5-methoxy-2-methylbenzo d 1,3 selenazole, 5-methoxy-2-methylbenzo d 1,3-selenazoline
CID PubChem 76274
Nom IUPAC 5-méthoxy-2-méthyl-1,3-benzosélénazole
SMILES CC1=NC2=C([Se]1)C=CC(=C2)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxy-2-methylbenzoselenazole
Densité 1.49
Point d’ébullition 115°C to 117°C (1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.639
Quantité 1 g
Numéro UN UN3440
Poids de la formule 226.14
Pourcentage de pureté 97%