Learn More
5-Méthoxy-2-nitroaniline, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15486947
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15486947 1 g 1g
15496947 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15486947 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H34046.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 16133-49-6 | C7H8N2O3 | 168.152 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 16133-49-6
Formule moléculaire C7H8N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 168.152
Numéro MDL MFCD00179573
Clé InChI QEHVRGACCVLLNN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methoxy-2-nitrophenylamine, 3-amino-4-nitroanisole, 5methoxy-2-nitroaniline, 5-methoxy-2-nitrobenzenamine, 3-amino-4-nitro-anisol, 2-nitro-5-methoxyaniline, 5-methoxy-2-nitro-aniline, benzenamine, 5-methoxy-2-nitro, benzenamine,5-methoxy-2-nitro, 5-methoxy-2-nitro-phenylamine
CID PubChem 85300
Nom IUPAC 5-méthoxy-2-nitroaniline
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)[N+](=O)[O-])N
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxy-2-nitroaniline
Point de fusion 125°C to 127°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 168.15
Pourcentage de pureté 98%