Learn More
5-Méthoxy-2-nitrobenzénamine, TRC
Code produit 30470464
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30470464 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30470464 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM32098025G
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxy-2-nitrobenzenamine
CAS 16133-49-6
Formule moléculaire C7H8N2O3
Quantité 25 g
Synonyme (5-Methoxy-2-nitrophenyl)amine, 2-Nitro-5-methoxyaniline, 3-Methoxy-6-nitroaniline, 5-Methoxy-2-nitroaniline, 5-Methoxy-2-nitrobenzenamine
Formule InChI InChI=1S/C7H8N2O3/c1-12-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,8H2,1H3
SMILES COc1ccc(c(N)c1)[N+](=O)[O-]
Poids moléculaire (g/mol) 168.15
Poids de la formule 168.0535