Learn More
5-Méthoxy-2-nitrobenzénamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Methoxy-2-nitrobenzenamine |
| CAS | 16133-49-6 |
| Formule moléculaire | C7H8N2O3 |
| Quantité | 10 g |
| Synonyme | (5-Methoxy-2-nitrophenyl)amine, 2-Nitro-5-methoxyaniline, 3-Methoxy-6-nitroaniline, 5-Methoxy-2-nitroaniline, 5-Methoxy-2-nitrobenzenamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8N2O3/c1-12-5-2-3-7(9(10)11)6(8)4-5/h2-4H,8H2,1H3 |
| SMILES | COc1ccc(c(N)c1)[N+](=O)[O-] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 168.15 |
| Poids de la formule | 168.0535 |