Learn More
Acide 5-méthoxy-2-nitrobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10758742 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10758742 5 g Flacon en verre 5g
10285431 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10758742 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 334930050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1882-69-5 | C8H6NO5 | 196.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1882-69-5
Formule moléculaire C8H6NO5
Poids moléculaire (g/mol) 196.14
Numéro MDL MFCD00151836
Clé InChI URADKXVAIGMTEG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 5-methoxy-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-5-methoxybenzoic acid, 6-nitro-m-anisic acid, 5-methoxy-2-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 5-methoxy-2-nitro, pubchem4229, acmc-1brd6, 2-nitro-5-methoxybenzoate, 2-nitro-5-methoxybenzoicacid, 5-methoxy-2-nitrobenzoicacid
CID PubChem 339209
Nom IUPAC 5-méthoxy-2-nitrobenzoate
SMILES COC1=CC=C(C(=C1)C([O-])=O)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 125°C to 130°C
Couleur Beige à gris ou marron
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Poids de la formule 197.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Granulés
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.