Learn More
Acide 5-méthoxy-2-nitrobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11378056
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11378056 5 g 5g
11388056 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11378056 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L13346.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1882-69-5 | C8H6NO5 | 196.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1882-69-5
Formule moléculaire C8H6NO5
Poids moléculaire (g/mol) 196.14
Numéro MDL MFCD00151836
Clé InChI URADKXVAIGMTEG-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 5-methoxy-2-nitrobenzoic acid, 2-nitro-5-methoxybenzoic acid, 6-nitro-m-anisic acid, 5-methoxy-2-nitro-benzoic acid, benzoic acid, 5-methoxy-2-nitro, pubchem4229, acmc-1brd6, 2-nitro-5-methoxybenzoate, 2-nitro-5-methoxybenzoicacid, 5-methoxy-2-nitrobenzoicacid
CID PubChem 339209
Nom IUPAC 5-méthoxy-2-nitrobenzoate
SMILES COC1=CC=C(C(=C1)C([O-])=O)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxy-2-nitrobenzoic acid
Point de fusion 130°C to 135°C
Quantité 5 g
Beilstein 1877657
Poids de la formule 197.15
Pourcentage de pureté 97%