Learn More
5-méthoxy-2-nitrophénol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10682002 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10682002 1 g Flacon en verre 1g
10249793 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10682002 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 335440010
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 704-14-3 | C7H7NO4 | 169.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 704-14-3
Formule moléculaire C7H7NO4
Poids moléculaire (g/mol) 169.14
Numéro MDL MFCD00100932
Clé InChI NRTULWPODYLFOJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 219635
Nom IUPAC 5-methoxy-2-nitrophenol
SMILES COC1=CC=C(C(O)=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxy-2-nitrophenol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 90°C to 94°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Synonyme 2-hydroxy-4-methoxynitrobenzene, phenol, 5-methoxy-2-nitro, 2-nitro-5-methoxyphenol, 3-hydroxy-4-nitroanisole, 5-methoxy-2-nitro-phenol, phenol,5-methoxy-2-nitro, pubchem22230, 3-methoxy-6-nitrophenol, 2-hydroxy4-methoxynitrobenzene, 5-methoxy-2-nitrophenol
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in acetone,chloroform,ethyl alcohol
Poids de la formule 169.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 5-Methoxy-2-nitrophenol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.