Learn More
5-Méthoxy-2-nitrophénol, TRC
Code produit 30480579
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30480579 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30480579 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2655351G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxy-2-nitrophenol
CAS 704-14-3
Formule moléculaire C7H7NO4
Quantité 1 g
Synonyme 2-Hydroxy-4-methoxynitrobenzene, 2-Nitro-5-methoxyphenol, 3-Methoxy-6-nitrophenol, NSC 1167
Formule InChI InChI=1S/C7H7NO4/c1-12-5-2-3-6(8(10)11)7(9)4-5/h2-4,9H,1H3
SMILES COc1ccc(c(O)c1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 5-méthoxy-2-nitrophénol
Poids moléculaire (g/mol) 169.13
Poids de la formule 169.0375