Learn More
5-Methoxy-2-tétralone, TRC
Code produit 30478218
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478218 5 g 5g
30469883 25 g 25g
30474026 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30478218 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2687055G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32940-15-1
Formule moléculaire C11H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 176.21
Synonyme 3,4-Dihydro-5-methoxy-2(1H)-naphthalenone, 2-Oxo-5-methoxy-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, 3,4-Dihydro-5-methoxy-2(1H)-naphthalenone, 5-Methoxy-beta-tetralone, NSC 88880
Nom IUPAC 5-méthoxy-3,4-dihydro-1H-naphtalène-2-one
SMILES COc1cccc2CC(=O)CCc12
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxy-2-tetralone
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C11H12O2/c1-13-11-4-2-3-8-7-9(12)5-6-10(8)11/h2-4H,5-7H2,1H3
Poids de la formule 176.0837