Learn More
5-Methoxy-7-methyl-1H-indole, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31112014
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31112014 250 mg
31109465 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31112014 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD104527250mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxy-7-methyl-1H-indole
CAS 61019-05-4
Formule moléculaire C10H11NO
Numéro MDL MFCD09027022
Quantité 250 mg
SMILES COC1=CC2=C(NC=C2)C(C)=C1
Poids moléculaire (g/mol) 161.20
Pourcentage de pureté 95%