Learn More
5-Méthoxybenzimidazole-4,6,7-d3, CDN
Code produit 30325095
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.01 g
0.05 g
Conditionnement:
0.01g
0.05g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30325095 0.01 g 0.01g
30320937 0.05 g 0.05g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30325095 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND62880.01G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxy-1 H-benzimidazole-4,6,7-D3
CAS 1219805-69-2
Formule moléculaire C8 D3 H5 N2 O
Quantité 0.01 g
Synonyme 6-Methoxy-1 H-benzimidazole-4,5,7-d3, 5-Methoxy-1 H-benzimidazole-4,6,7-D3, 5-Methoxybenzimidazole-4,6,7-d3
Formule InChI InChI=1 S/C8H8N2O/c1-11-6-2-3-7-8(4-6)10-5-9-7/h2-5 H,1H3,(H,9,10)/i2D,3 D,4 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c2[nH]cnc2c([2 H])c1OC
Nom IUPAC 4,6,7-trideuterio-5-metoxi-1 H-benzimidazol
Poids moléculaire (g/mol) 151.1804
Poids de la formule 151.0825 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atom % D, also 17% deuterated (at position 2), min 98% Chemical Purity)