Learn More
5-méthoxyindole-3-carboxaldéhyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11369625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11369625 5 g 5g
11379625 250 mg 250mg
11359625 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11369625 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19072.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 10601-19-1 | C10H9NO2 | 175.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10601-19-1
Formule moléculaire C10H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 175.19
Numéro MDL MFCD00005623
Clé InChI TUWARWGEOHQXCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methoxyindole-3-carboxaldehyde, 3-formyl-5-methoxyindole, 5-methoxyindole-3-carboxyaldehyde, 5-methoxyindole-3-carbaldehyde, 5-methoxyindole-3-aldehyde, 5-methoxy-3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-methoxy, 5-methoxy-indol-3-aldehyde, unii-63c50zw2d0, 5-methoxy-1h-indole-3-carboxaldehyde
CID PubChem 82758
Nom IUPAC 5-methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
SMILES COC1=CC=C2NC=C(C=O)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxyindole-3-carboxaldehyde
Point de fusion 179°C to 183°C
Quantité 5 g
Beilstein 132769
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté 99%