Learn More
5-méthoxyindole-3-carboxaldéhyde, 99+ %, Acros Organics
Code produit 10229223 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10229223 100 mg Flacon en verre 100mg
10685362 1 g Flacon en verre 1g
10595881 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10229223 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 125891000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 10601-19-1
Formule moléculaire C10H9NO2
Poids moléculaire (g/mol) 175.19
Numéro MDL MFCD00005623
Clé InChI TUWARWGEOHQXCO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methoxyindole-3-carboxaldehyde, 3-formyl-5-methoxyindole, 5-methoxyindole-3-carboxyaldehyde, 5-methoxyindole-3-carbaldehyde, 5-methoxyindole-3-aldehyde, 5-methoxy-3-formylindole, 1h-indole-3-carboxaldehyde, 5-methoxy, 5-methoxy-indol-3-aldehyde, unii-63c50zw2d0, 5-methoxy-1h-indole-3-carboxaldehyde
CID PubChem 82758
Nom IUPAC 5-methoxy-1H-indole-3-carbaldehyde
SMILES COC1=CC=C2NC=C(C=O)C2=C1
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 5-Methoxyindole-3-carboxaldehyde
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 180.0°C to 184.0°C
Couleur Beige à jaune
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 mg
Beilstein 21, II, 424
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in methanol
Poids de la formule 175.19
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Crystalline Powder or Needles
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 5-Methoxyindole-3-carboxaldehyde
Signalord
  • Attention
Riskkategorier
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Faroangivelser
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Skyddsangivelse
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.