Learn More
5-Méthoxyindole, TRC
Code produit 30472758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30472758 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30472758 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2627105G
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxyindole
CAS 1006-94-6
Formule moléculaire C9 H9 N O
Quantité 5 g
Synonyme 1H-Indole, 5-methoxy-, Indole, 5-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 5-Methoxy-1H-indole, 5-Methoxyindole, Femedol, Indol-5-yl methyl ether, NSC 521752
Formule InChI InChI=1S/C9H9NO/c1-11-8-2-3-9-7(6-8)4-5-10-9/h2-6,10H,1H3
SMILES COc1ccc2[nH]ccc2c1
Nom IUPAC 5-méthoxy-1H-indole
Poids moléculaire (g/mol) 147.17
Poids de la formule 147.0684