Learn More
5-Méthoxyindole, TRC
Code produit 30478252
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30478252 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30478252 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM2627102.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxyindole
CAS 1006-94-6
Formule moléculaire C9 H9 N O
Quantité 2.5 g
Synonyme 1H-Indole, 5-methoxy-, Indole, 5-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 5-Methoxy-1H-indole, 5-Methoxyindole, Femedol, Indol-5-yl methyl ether, NSC 521752
Formule InChI InChI=1S/C9H9NO/c1-11-8-2-3-9-7(6-8)4-5-10-9/h2-6,10H,1H3
SMILES COc1ccc2[nH]ccc2c1
Nom IUPAC 5-méthoxy-1H-indole
Poids moléculaire (g/mol) 147.17
Poids de la formule 147.0684