Learn More
5-méthoxyisatine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469757
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11469757 5 g 5g
11479757 25 g 25g
11489757 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11469757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22742.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 39755-95-8 | C9H7NO3 | 177.16 g/mol
5-Methoxyisatin is used for Pharmaceutical intermediates, a raw material used in chemical synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La 5-méthoxyisatine est utilisée pour les intermédiaires pharmaceutiques, une matière première utilisée dans la synthèse chimique.
Solubilité
Insoluble dans l’eau froide.
Remarques
Stocker au frais et au sec dans un contenant scellé. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 39755-95-8
Formule moléculaire C9H7NO3
Poids moléculaire (g/mol) 177.16
Numéro MDL MFCD00169023
Clé InChI DMHGXMPXHPOXBF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methoxyisatin, 5-methoxyindoline-2,3-dione, 5-methoxy-2,3-indolinedione, 1h-indole-2,3-dione, 5-methoxy, 5-methoxy-indole-2,3-dione, 5-methoxy isatin, 5-methoxyindole-2,3-dione, 5-methoxy-2,3-dihydro-1h-indole-2,3-dione, indole-2,3-dione, 5-methoxy, 1h-indole-2,3-dione, 5-methoxy-9ci
CID PubChem 38333
SMILES COC1=CC=C2NC(=O)C(=O)C2=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxyisatin
Point de fusion 199°C to 202°C
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Soluble in cold water.
Nom IUPAC 5-méthoxy-1H-indole-2,3-dione
Poids de la formule 177.16
Pourcentage de pureté 98%