Learn More
5-Méthoxypiperonal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11368035 1 g 1g
11378035 5 g 5g
11388035 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11368035 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08213.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5780-07-4 | C9H8O4 | 180.16 g/mol
5-Methoxypiperonal is used in the synthesis of oxazole combretastatin A-4 analogs showing anti-tumor activity. It is also used in the synthesis of endothelin-A antagonist ABT-546, and further in the synthesis of antidepressant rolipram.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-méthoxypiperonal est utilisé dans la synthèse dʼanalogues A-4 de la combrétastatine oxazole montrant lʼactivité anti-tumorale. Il est également utilisé dans la synthèse de lʼantagoniste de lʼendothéline-A ABT-546, et plus loin dans la synthèse de lʼantidépresseur rolipram.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Incompatible avec lʼair, agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec. Conserver à l’abri de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5780-07-4
Numéro MDL MFCD00016900
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxypiperonal
Point de fusion 126°C to 132°C
Formule moléculaire C8H10N2O2
Quantité 1 g
Beilstein 384077
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 3-methoxybenzhydrazide, m-anisic hydrazide, m-anisohydrazide, m-methoxy benzhydrazide, 3-methoxybenzoic hydrazide, benzoylhydrazine, m-methoxy, 3-methoxybenzenecarbohydrazide, 3-methoxybenzene-1-carbohydrazide, benzoic acid, 3-methoxy-, hydrazide, m-anisoylhydrazine
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Clé InChI VMZSDAQEWPNOIB-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC1=CC=CC(=C1)C(=O)NN
Nom IUPAC 3-méthoxybenzohydrazide
Poids moléculaire (g/mol) 166.18
CID PubChem 79848
Poids de la formule 180.16
Pourcentage de pureté 97%