Learn More
5-Méthoxytryptamine-alpha,alpha,beta,beta-d4 HCl, CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Methoxytryptamine-alpha,alpha,beta,beta-D4 Monohydrochloride |
| CAS | 66521-35-5 |
| Formule moléculaire | C11 D4 H10 N2 O . Cl H |
| Quantité | 0.05 g |
| Synonyme | 1 H-Indole-3-ethan-α,α,β,β-d4-amine, 5-methoxy-, monohydrochloride (9 CI), 5-Methoxytryptamine-α,α,β,β-D4 monohydrochloride, 5-Methoxytryptamine-α,α,β,β-d4 monohydrochloride, 5-Methoxytryptamine-d4 monohydrochloride, 5-Methoxy-1 H-indole-3-ethan-α,α,β,β-d4-amine hydrochloride (1:1) |
| Formule InChI | InChI=1 S/C11H14N2O.ClH/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11;/h2-3,6-7,13 H,4-5,12H2,1H3;1 H/i4D2,5D2; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])c1c[nH]c2ccc(OC)cc12 |
| Nom IUPAC | 1,1,2,2-tetradeuterio-2-(5-metoxi-1 H-indol-3-il)etanamina;clorhidrato |
| Poids moléculaire (g/mol) | 230.7273 |
| Poids de la formule | 230.1124 g/mol |
| Afficher plus |