Learn More
Chlorhydrate de 5-méthoxytryptamine, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11309625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11309625 5 g 5g
11319625 250 mg 250mg
11399615 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11309625 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L19070.06
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 66-83-1
Formule moléculaire C11H15ClN2O
Poids moléculaire (g/mol) 226.704
Numéro MDL MFCD00012684
Clé InChI TXVAYRSEKRMEIF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methoxytryptamine hydrochloride, mexamine hydrochloride, o-methylserotonin hydrochloride, 2-5-methoxy-1h-indol-3-yl ethanamine hydrochloride, 3-2-aminoethyl-5-methoxyindole hydrochloride, unii-4265ib6qek, 5-methoxy-1h-indole-3-ethylamine hydrochloride, 1h-indole-3-ethanamine, 5-methoxy-, monohydrochloride, 5-methoxy tryptamine hcl, 5 methoxytryptamine hydrochloride
CID PubChem 6198
Nom IUPAC chlorhydrate de 2-(5-méthoxy-1H-indol-3-yl)éthanamine
SMILES COC1=CC2=C(C=C1)NC=C2CCN.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxytryptamine hydrochloride
Point de fusion 245°C to 250°C (decomposition)
Odeur Odorless
Quantité 5 g
Beilstein 3717598
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,6002
Poids de la formule 226.71
Pourcentage de pureté ≥98%
RUO– À des fins de recherche uniquement