Learn More
Chlorhydrate de 5-méthoxytryptamine, TRC
Code produit 30474321
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
Conditionnement:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30474321 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30474321 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM271700500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxytryptamine Hydrochloride
CAS 66-83-1
Formule moléculaire C11 H14 N2 O . Cl H
Quantité 500 mg
Synonyme 5-Methoxy-1H-indole-3-ethanamine Hydrochloride (1:1), 1H-Indole-3-ethanamine','5-methoxy-','monohydrochloride (9CI), Indole','3-(2-aminoethyl)-5-methoxy-','monohydrochloride (8CI), 5-Methoxytryptamine chloride, 5-Methoxytryptamine monohydrochloride, Mexamin, Mexamine
Formule InChI InChI=1S/C11H14N2O.ClH/c1-14-9-2-3-11-10(6-9)8(4-5-12)7-13-11;/h2-3,6-7,13H,4-5,12H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1ccc2[nH]cc(CCN)c2c1
Nom IUPAC chlorhydrate de 2-(5-méthoxy-1H-indol-3-yl)éthanamine
Poids moléculaire (g/mol) 226.7
Poids de la formule 226.0873