Learn More
5-Methoxyuracil, TRC
Code produit 30464447
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30464447 25 g 25g
30471516 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30464447 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM27175025G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6623-81-0
Formule moléculaire C5 H6 N2 O3
Poids moléculaire (g/mol) 142.11
Synonyme 5-Methoxy-2,4(1H,3H)-pyrimidinedione, Uracil, 5-methoxy- (6CI,7CI,8CI), 5-Methoxypyrimidine-2,4-diol, 5-Methoxyuracil, NSC 55452
Nom IUPAC 5-methoxy-1H-pyrimidine-2,4-dione
SMILES COC1=CNC(=O)NC1=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methoxyuracil
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C5H6N2O3/c1-10-3-2-6-5(9)7-4(3)8/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
Poids de la formule 142.0378