Learn More
5-methyl-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-amine, TRC
Code produit 30466766
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30466766 10 mg 10mg
30482277 100 mg 100mg
30481355 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30466766 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM35604010MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 405548-39-2
Formule moléculaire C8 H15 N3
Poids moléculaire (g/mol) 153.23
Synonyme 1-Isobutyl-5-methyl-1H-pyrazol-4-amine, 4-Amino-1-isobutyl-5-methylpyrazole
Nom IUPAC 1-isobutyl-5-methyl-pyrazol-4-amine
SMILES CC(C)Cn1ncc(N)c1C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-methyl-1-(2-methylpropyl)-1H-pyrazol-4-amine
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C8H15N3/c1-6(2)5-11-7(3)8(9)4-10-11/h4,6H,5,9H2,1-3H3
Poids de la formule 153.1266