Learn More
5-Méthyl-1,3-benzènediacétonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile |
| CAS | 120511-74-2 |
| Formule moléculaire | C11 H10 N2 |
| Quantité | 250 mg |
| Synonyme | 1,3-Benzenediacetonitrile, 5-methyl-, 5-Methyl-1,3-benzenediacetonitrile, (3-Cyanomethyl-5-methylphenyl)acetonitrile, 5-Methylbenzene-1,3-diacetonitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H10N2/c1-9-6-10(2-4-12)8-11(7-9)3-5-13/h6-8H,2-3H2,1H3 |
| SMILES | Cc1cc(CC#N)cc(CC#N)c1 |
| Nom IUPAC | 2-[3-(cyanométhyl)-5-méthylphényl]acétonitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 170.21 |
| Poids de la formule | 170.0844 |