Learn More
Acide 5-méthyl-1-[3-(trifluorométhyl)phényl]-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylique, Thermo Scientific™
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | 5-Methyl-1-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-1H-1, 2, 3-triazole-4-carboxylic acid |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Quantité | 250 mg |
| Poids de la formule | 271.2 |
| Pourcentage de pureté | 97% |