Learn More
5-Méthyle-1-benzothiophène-2-acide ylboronique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10671245
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10671245 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10472223 1 g Flacon en verre ambré 1g
10205964 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10671245 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00912CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 136099-65-5
Formule moléculaire C9H9BO2S
Poids moléculaire (g/mol) 192.04
Numéro MDL MFCD06200866
Clé InChI DHNHZPQPQAINDI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylbenzo b thiophene-2-boronic acid, 5-methylbenzothiphene-2-boronic acid, 5-methylbenzo b thiophen-2-ylboronic acid, 5-methyl-1-benzothiophen-2-yl boronic acid, 5-methylbenzothiophene-2-boronic acid, 2-borono-5-methylbenzo b thiophene, 5-methyl-benzo b thiophen-2-ylboronic acid, 5-methylbenzothiophen-2-yl boronic acid, d00wzi, 5-methylbenzo b thiophen-2-yl boronic acid
CID PubChem 2794641
Nom IUPAC Acide (5-méthyl-1-benzothiophène-2-yl)boronique
SMILES CC1=CC=C2SC(=CC2=C1)B(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methylbenzo[b]thiophene-2-boronic acid
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 192.05
Pourcentage de pureté 97%