Learn More
Chlorure de 5-méthyl-1-benzothiophène-2-sulfonyle, Thermo Scientific™
Code produit 10356754
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10356754 5 g Flacon en verre ambré -
10340883 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10294762 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10356754 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07074DE
 Article restreint
Expédition estimée: 12-10-2026
Identifiants chimiques
CAS 90273-30-6
Formule moléculaire C9H7ClO2S2
Poids moléculaire (g/mol) 246.72
Numéro MDL MFCD06200880
Clé InChI YGGJYXHTCDQVDB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methylbenzothiophene-2-sulfonyl chloride, 5-methylbenzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, benzo b thiophene-2-sulfonyl chloride, 5-methyl, 5-methyl-1-benzothiophene-2-sulfonylchloride, 5-methyl-benzo b thiophenesulfonyl chloride, 5-methyl-benzothiophene-2-sulfonyl chloride, chloro 5-methylbenzo b thiophen-2-yl sulfone, benzo b thiophene-2-sulfonylchloride, 5-methyl
CID PubChem 2794771
Nom IUPAC 5-méthyle-1-benzothiophène-2-clhorure de sulfonyle
SMILES CC1=CC=C2SC(=CC2=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-1-benzothiophene-2-sulfonyl chloride
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 246.74
Pourcentage de pureté 97%