Learn More
5-méthyl-1-hexyne, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382326
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11382326 25 g 25g
11372326 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382326 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L06014.14
 Article restreint
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 2203-80-7 | C7H12 | 96.173 g/mol
5-Methyl-1-hexyne is used as pharmaceutical intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-méthyl-1-hexyne est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Non miscible dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2203-80-7
Formule moléculaire C7H12
Poids moléculaire (g/mol) 96.173
Numéro MDL MFCD00041610
Clé InChI HKNANEMUCJGPMS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-1-hexyne, 1-hexyne, 5-methyl, isoheptyne, unii-lro6ea6hk1, lro6ea6hk1, isoamylacetylene, isohept-1-yne, acmc-1cg6t, hknanemucjgpms-uhfffaoysa
CID PubChem 137490
Nom IUPAC 5-méthylhex-1-yne
SMILES CC(C)CCC#C
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-1-hexyne
Densité 0.732
Point d’ébullition 91°C to 93°C
Point d’éclair −4°C (24°F)
Indice de réfraction 1.4075
Quantité 25 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1731845
Informations sur la solubilité Not miscible in water.
Poids de la formule 96.17
Pourcentage de pureté 98%