Learn More
(5-méthyl-1-phényl-1H-pyrazol-4-yl)méthanol, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10661283
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10661283 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10029141 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10661283 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC15509CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 153863-35-5
Formule moléculaire C11H12N2O
Poids moléculaire (g/mol) 188.23
Numéro MDL MFCD02682046
Clé InChI JTNWKZVHKLAHTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl methanol, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methanol, 1h-pyrazole-4-methanol,5-methyl-1-phenyl, acmc-1cgp6, 1-phenyl-5-methyl-pyrazole-4-methanol, 5-methyl-1-phenylpyrazol-4-yl methan-1-ol
CID PubChem 2776440
Nom IUPAC (5-methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
SMILES CC1=C(CO)C=NN1C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau (5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 188.23
Pourcentage de pureté 97%