Learn More
5-Méthyl-1-phényl-(1H-pyrazol-4-ylméthyl)amine, 95 %, ACROS Organics™
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 5-Methyl-1-phenyl-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)amine |
| % min. CAS | 94.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Couleur | Incolore à jaune ou blanc à jaune |
| Spectre IR | Authentic |
| Plage de pourcentage du dosage | 94% min. (HPLC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 187.24 |
| Pourcentage de pureté | 95% |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 5-Methyl-1-phenyl-(1H-pyrazol-4-ylmethyl)amine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.