Learn More
5-méthyl-1-phényl-1H-pyrazole-4-carbalaldéhyde, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10282582
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10282582 1 g Flacon en verre ambré 1g
11360577 10 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10282582 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC15504DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 98700-50-6
Formule moléculaire C11H10N2O
Poids moléculaire (g/mol) 186.214
Clé InChI IIEFFVFWBUGUTI-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2776437
Nom IUPAC 5-méthyl-1-phénylpyrazole-4-carbalaldéhyde
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carbaldehyde, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, acmc-20am2d, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde, 5-methyl-1-phenyl, 1h-pyrazole-4-carboxaldehyde,5-methyl-1-phenyl
Poids de la formule 186.21
Pourcentage de pureté 97%