Learn More
Acide 5-méthyl-1-phényl-1H-pyrazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10702017
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10702017 10 g 10g
10417612 1 g 1g
10382055 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10702017 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC15501EA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 91138-00-0
Formule moléculaire C11H10N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 202.213
Clé InChI USSMIQWDLWJQDQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-2-phenylpyrazole-4-carboxylic acid, 3-methyl-2-phenyl-4-pyrazolecarboxylic acid, akos pao-0331, acmc-20am2c, rarechem al be 1317, maybridge1_002413, buttpark 33\08-16, cbi-bb zero/006129, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid
CID PubChem 145221
Nom IUPAC Acide 5-méthyl-1-phénylpyrazole-4-carboxylique
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=CC=C2)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 10 g
Poids de la formule 202.21
Pourcentage de pureté 97%