Learn More
5-méthyle-1-phényle-4-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10299622
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10299622 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10701094 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10299622 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC15539CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Identifiants chimiques
CAS 849776-88-1
Formule moléculaire C16H21BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 284.17
Numéro MDL MFCD06797463
Clé InChI XSUARWLKVRBBKT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-1-phenyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 5-methyl-1-phenyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 5-methyl-1-phenyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, pubchem18509, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 5-methyl-1-phenylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 5-methyl-1-phenyl-1h-pyrazol-4-yl boronic acid pinacol ester, 1h-pyrazole, 5-methyl-1-phenyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl
CID PubChem 2795327
Nom IUPAC 5-méthyl-1-phényl-4-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
SMILES CC1=C(C=NN1C1=CC=CC=C1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-1-phenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire Yes
Quantité 250 mg
Poids de la formule 284.16
Pourcentage de pureté 97%