Learn More
5-Methyl-1-phenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31450244
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31450244 1 g
31437593 250 mg
31449705 100 mg
31437762 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31450244 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1046751g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-1-phenyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
CAS 849776-88-1
Formule moléculaire C16H21BN2O2
Numéro MDL MFCD06797463
Quantité 1 g
SMILES CC1(C)C(C)(C)OB(C2=C(C)N(C3=CC=CC=C3)N=C2)O1
Poids moléculaire (g/mol) 284.16
Pourcentage de pureté 98%