Learn More
5-Méthyle -1 H-benzotriazole, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463314
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463314 500 g 500g
11443314 25 g 25g
11453314 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463314 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10615.36
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 136-85-6 | C7H7N3 | 133.15 g/mol
5-Methyl-1H-benzotriazole was used in determination of benzothiazoles and benzotriazoles in waste water samples by GC-MS. It is also used as a potential nitrification inhibitor of urea fertilizer in agricultural soils.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 5-méthyl-1H-benzotriazole a été utilisé pour la détermination des benzothiazoles et des benzotriazoles dans des échantillons d’eaux usées par chromatographie en phase gazeuse-spectrométrie de masse (GC-MS). Il est également utilisé comme inhibiteur potentiel de nitrification de l’engrais uréique dans les sols agricoles.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le méthanol, l’eau (6,0 g/L à 25°C), l’éthanol et le toluène (légèrement).
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 136-85-6
Formule moléculaire C7H7N3
Poids moléculaire (g/mol) 133.15
Numéro MDL MFCD00005702
Clé InChI LRUDIIUSNGCQKF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 5-methyl-1h-benzotriazole, 5-methylbenzotriazole, tolutriazole, 5-tolyltriazole, 1h-benzotriazole, 5-methyl, 6-methylbenzotriazole, 5-methyl-1h-benzo d 1,2,3 triazole, 5-methyl-1,2,3-benzotriazole, 6-methyl-1,2,3-benzotriazole, t56 bmnnj g1
CID PubChem 8705
ChEBI CHEBI:83455
Nom IUPAC 5-methyl-2H-1,2,3-benzotriazole
SMILES CC1=CC2=NNN=C2C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-1H-benzotriazole
Point de fusion 77°C to 84°C
pH 5.3
Point d’ébullition 210°C to 212°C (12 mmHg)
Odeur Odorless
Quantité 500 g
Beilstein 116658
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,methanol,water (6.0g/L at 25°C),ethanol,and toluene (slightly).
Poids de la formule 133.15
Pourcentage de pureté ≥98%