Learn More
Acide 5-méthyl-1H-pyrazole-3-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Product Code. 10495712
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10495712 1 g Flacon en verre ambré 1g
10565184 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10495712 Supplier Thermo Scientific Maybridge Supplier No. SPB07714DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Chemical Identifiers
CAS 402-61-9
Formule moléculaire C5H6N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 126.115
Numéro MDL MFCD00090754
Clé InChI WSMQKESQZFQMFW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylic acid, 5-methylpyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylic acid, 3-methylpyrazole-5-carboxylic acid, 1h-pyrazole-3-carboxylicacid, 5-methyl, 5-methylpyrazole-3-carboxylicacid, 3-methyl-1h-pyrazole-5-carboxylicacid, pyrazole-3-carboxylic acid, 5-methyl, pubchem7842, 5-methyl-2h-pyrazole-3-carboxylicacid
CID PubChem 9822
ChEBI CHEBI:74739
Nom IUPAC Acide 5-méthyle-1H-pyrazole-3-carboxylique
SMILES CC1=CC(=NN1)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Merck Index 15, 6188
Poids de la formule 126.11
Pourcentage de pureté 97%