Learn More
5-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31447249
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
5 g
25 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31447249 100 mg
31433623 250 mg
31444889 1 g
31437214 5 g
31439962 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 31447249 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD104666100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 5-Methyl-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
CAS 824-52-2
Formule moléculaire C8H8N2
Numéro MDL MFCD06659674
Quantité 100 mg
SMILES CC1=CN=C(NC=C2)C2=C1
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Pourcentage de pureté 95%